Learn More
SHOWA™ Guanto monouso nitrile, senza acceleranti, senza polvere
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Grande
Molto grande
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Colore verde di alta visibilità; maggiore sicurezza in condizioni di scarsa luminosità.
- Evita i rischi di allergia al lattice, Tipo I e IV.
- Sensazione di seconda pelle, consistenza più morbida e facile da indossare.
- Formula a modulo basso per un guanto perfettamente aderente e per ridurre l'affaticamento della mano.
- Finitura testurizzata dei polpastrelli per una presa migliore.
- Senza polvere e silicone.
- Dissipatore elettrostatico in uso (ESD).
- Categoria III, conforme agli standard EN 374 ed EN 455.
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | Regolazione UE 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Regolazione UE 1935/2004 & 10/2011 |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Hi-vis Green |
| Monouso | Sì |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrilo |
| Powdered | senza polvere |
| Size | Extra piccolo |
| Sterilità | non sterili |
| Vedi altri risultati |