Learn More
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon, 83 mm Width
Thermal transfer ribbon with high resistance against smearing and chemicals.
Marca:  Brady™ 236008
Codice prodotto. 11588714
  • 151.00€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Strong environmental resistance against smearing and chemicals.
  • Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability
Specifica
Specifica
Black
Wax, Resin
3.3 in.
83 mm
25.4 mm
2011/65/EU and 2015/863
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer
1050 ft.
320 m
1 in.
Open-core Ribbon