Learn More
Brady™ Nastri stampante a trasferimento termico serie 7950
Codice prodotto. 11508824
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Nero
Dimensioni (L x P):
300 m x 60 mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
70 m x 85 mm
Diametro (sistema metrico):
12.7 mm I.D.
25.4 mm I.D.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11508824
Marca: Brady™ 804466
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides strong environmental resistance against smearing and chemicals.
7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
  • Sharp-edge print quality
  • Ribbon ink side out
  • Wax/resin ribbon formulation
Specifica
Product Type Nastro stampante a trasferimento termico
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11 Label Printer
Lunghezza (sistema metrico) 70 m
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm I.D.
Dimensioni (L x P) 70 m x 35 mm
Descrizione Black 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Lati stampabili Ink side out
Quantità 1 Roll
Alternate Part Number R7950-35X70/O