Learn More
Brady™ Nastri stampante a trasferimento termico serie 7950
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Nero
Dimensioni (L x P):
300 m x 60 mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
70 m x 85 mm
Diametro (sistema metrico):
12.7 mm I.D.
25.4 mm I.D.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
- Sharp-edge print quality
- Ribbon ink side out
- Wax/resin ribbon formulation
Specifica
Specifica
| Product Type | Nastro stampante a trasferimento termico |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 25.4 mm I.D. |
| Dimensioni (L x P) | 300 m x 60 mm |
| Descrizione | Black 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Lati stampabili | Ink side out |
| Quantità | 1 Roll |
| Vedi altri risultati |