Learn More
Brady™ Nastri stampante a trasferimento termico serie 7950
Codice prodotto. p-8000908
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Nero
Dimensioni (L x P):
300 m x 60 mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
70 m x 85 mm
Diametro (sistema metrico):
12.7 mm I.D.
25.4 mm I.D.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11568714
Marca: Brady™ 236006
Provides strong environmental resistance against smearing and chemicals.
7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
  • Sharp-edge print quality
  • Ribbon ink side out
  • Wax/resin ribbon formulation
Specifica
Product Type Nastro stampante a trasferimento termico
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600
Lunghezza (sistema metrico) 300 m
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm I.D.
Dimensioni (L x P) 300 m x 60 mm
Descrizione Black 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Lati stampabili Ink side out
Quantità 1 Roll
Alternate Part Number R7950-60X300/O