Learn More
7H-Benz[de]anthracen-7-one, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11476996
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11476996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25322.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82-05-3
Formula molecolare C17H10O
Molecular Weight (g/mol) 230.266
Numero MDL MFCD00003585
InChI Key HUKPVYBUJRAUAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzanthrone, 7h-benz de anthracen-7-one, benzanthrenone, ms-benzanthrone, dye, benzanthrone, benzoanthrone, mesobenzanthrone, 7h-benzo de anthracen-7-one, 1,9-benzanthrone
PubChem CID 6697
IUPAC Name benzo[a]phenalen-7-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C(=CC=C4)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7H-Benz[de]anthracen-7-one
Punto di fusione 171°C to 175°C
Quantità 25 g
Beilstein 1455646
Indice di Merck 14,1063
Peso formulazione 230.27
Percent Purity 99%