Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratory Detergents
Codice prodotto. 11489575 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Dimensione della confezione:
208.19L
Pezzo
Codice prodotto. 11489575
Marca: MP Biomedicals™ 097667098
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Safe, effective cleaning solutions for glass and plastic labware
7X cleaning solution was developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
  • Effective and safe
  • Completely drains from glassware in seconds
  • Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
  • pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
  • No etch to glass or plastic labware at any concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
pH 6 to 7.5
Concentrazione 7X
Content And Storage 15°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing
Volume (sistema imperiale) 55 gal.