Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratory Detergents
Codice prodotto. 17194175 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Dimensione della confezione:
208.19L
Pezzo
Codice prodotto. 17194175
Marca: MP Biomedicals™ 097667098
Safe, effective cleaning solutions for glass and plastic labware
7X cleaning solution was developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
  • Effective and safe
  • Completely drains from glassware in seconds
  • Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
  • pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
  • No etch to glass or plastic labware at any concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
pH 6 to 7.5
Concentrazione 7X
Content And Storage 15°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing
Volume (sistema imperiale) 55 gal.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7X Cleaning Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt