Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-O-Matic Detergent
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
- Environmentally safe and phosphate free
- Developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
- Powerful wetting and penetrating agent, designed to clean under pressure, heat and agitation
- Behaves and remains mostly suds-free when agitated
- Several convenient package sizes are available
- Stable for long-term storage
- Completely drains from glassware in seconds
- Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
- pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
- No etch to glass or plastic labware at any concentration
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | 7 to 8 |
| Aspetto | Dark Yellow |
| Concentrazione | 7X |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use on Glass, Plastic, automatic washers |
| Volume (sistema imperiale) | 1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ES-7X-O-MATIC
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium xylenesulphonate, polyproproxy propanol, ethylene glycol, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-di