Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-O-Matic Detergent
Codice prodotto. 11489585 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 11489585
Marca: MP Biomedicals™ 097667594
7X™-PF-O-Matic Detergent is a Phosphate Free detergent, specifically developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware.
  • Environmentally safe and phosphate free
  • Developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
  • Powerful wetting and penetrating agent, designed to clean under pressure, heat and agitation
  • Behaves and remains mostly suds-free when agitated
  • Several convenient package sizes are available
  • Stable for long-term storage
  • Completely drains from glassware in seconds
  • Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
  • pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
  • No etch to glass or plastic labware at any concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
pH 7 to 8
Aspetto Dark Yellow
Concentrazione 7X
Content And Storage 15°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) Use on Glass, Plastic, automatic washers
Quantità 4 Pk.
Volume (sistema imperiale) 4 x 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ES-7X-O-MATIC
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te