Learn More
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, monosodium salt hydrate, 80%, tech.
Codice prodotto. 10761704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10761704
Marca: Thermo Scientific Acros 400841000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5460-09-3
Formula molecolare C10H8NNaO7S2·H2O
Molecular Weight (g/mol) 359.32
Numero MDL MFCD00150460
InChI Key QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
CAS min. % 75.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Perdita all'essiccatura 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 75% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Sinonimo piperonyl isobutyrate, unii-y8hbr1acya, y8hbr1acya, piperonyl 2-methylpropanoate, heliotropyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid piperonyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl ester, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isobutyrate, 3,4-methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
SMILES [Na+].NC1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl 2-methylpropanoate
PubChem CID 62580
Peso formulazione 359.32
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder