Learn More
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, monosodium salt hydrate, 80%, tech.
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate |
| CAS min. % | 75.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Brown to Yellow |
| Perdita all'essiccatura | 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 75% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt |
| Vedi altri risultati |