Learn More
8-Aminoquinoline, 98+%
Codice prodotto. p-3735511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10051270
Marca: Thermo Scientific Acros 123710050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 578-66-5
Formula molecolare C9H8N2
Molecular Weight (g/mol) 144.18
Numero MDL MFCD00006809
InChI Key WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC Name quinolin-8-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Aminoquinoline
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62.0°C to 65.0°C
Colore Beige-Brown to Green
Punti di ebollizione 174.0°C (26.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 22, 450
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in ether
Peso formulazione 144.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder