Learn More
8-chloro-2-methylquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10213522
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 10213522
Marca: Thermo Scientific Maybridge RJC01118EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 3033-82-7
Formula molecolare C10H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 177.631
Numero MDL MFCD00051764
InChI Key VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
IUPAC Name 8-chloro-2-methylquinoline
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Chloro-2-methylquinoline
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 177.63
Percent Purity 97%