Learn More
8-Chloro-2-methylquinoline, 98%
Codice prodotto. 11494507
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11494507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20504.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3033-82-7 | C10H8ClN | 177.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3033-82-7
Formula molecolare C10H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 177.631
Numero MDL MFCD00051764
InChI Key VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
IUPAC Name 8-chloro-2-methylquinoline
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Chloro-2-methylquinoline
Punto di fusione 65°C to 68°C
Quantità 1 g
Beilstein 119193
Peso formulazione 177.63
Percent Purity 98%