missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Hydroxyjulolidine, 97%

Codice prodotto. 11413278
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11413278

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17692.03

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 41175-50-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol

8-Hydroxyjulolidine is used as an intermediate in the preparation of aminocoumarins via microwave-accelerated Pechmann reaction. It is also employed as a starting material for coumarin C-ribosides.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
8-Hydroxyjulolidine is used as an intermediate in the preparation of aminocoumarins via microwave-accelerated Pechmann reaction. It is also employed as a starting material for coumarin C-ribosides.

Solubility
Soluble in water (partly), ethanol, chloroform, methanol, and acetone.

Notes
Store away from oxidizing agents and strong bases. Keep the container tightly closed in a cool, dry place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 41175-50-2
Formula molecolare C12H15NO
Numero MDL MFCD00006918
InChI Key FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170474

Specifica

Materiale o nome chimico 8-Hydroxyjulolidine
Punto di fusione 132°C to 135°C
Quantità 1 g
Beilstein 1530423
Sinonimo 8-hydroxyjulolidine, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 1h,5h-benzo ij quinolizin-8-ol, 2,3,6,7-tetrahydro, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinolin-8-ol, 8-hydroxy julolidine, timtec-bb sbb006615, 1-azatricyclo 7.3.1.0^ 5,13 trideca-5 13 ,6,8-trien-6-ol
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly),ethanol,chloroform,methanol,and acetone.
SMILES C1CC2=C3C(=C(C=C2)O)CCCN3C1
Molecular Weight (g/mol) 189.258
Peso formulazione 189.26
Percent Purity 97%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato