Learn More
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile, 98%
Codice prodotto. 10373672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10373672
Marca: Thermo Scientific Acros 347640010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6759-78-0
Formula molecolare C10H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 170.17
Numero MDL MFCD00216717
InChI Key KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
PubChem CID 2734032
IUPAC Name 8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 131.0°C to 136.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 170.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.