Learn More
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, 98%
Codice prodotto. 10533121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10533121
Marca: Thermo Scientific Acros 148455000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 207386-91-2 | 0·5 H2O | 203.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207386-91-2
Formula molecolare 0·5 H2O
Molecular Weight (g/mol) 203.2
Numero MDL MFCD00149610
InChI Key BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Indice di Merck 14, 4843
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Lumps
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/