Learn More
Macherey-Nagel™ 8-Well Tip Combs Magnetic Rod Systems
Click to view available options
Quantità:
50 Pieces
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- The 8-well magnetic tip combs lock into position inside the instruments processing chamber
- The tip combs are ideal for magnetic bead processing; the special design enables excellent recovery of magnetic beads
Specifica
Specifica
| Product Type | Tip Comb |
| Content And Storage | 50 Pieces |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tip combs for magnetic rod systems |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Magnetic Beads |
| Quantità | 50 Pieces |