Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
Codice prodotto. 16616115 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
20 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 20
Codice prodotto. 16616115
Marca: Gilson™ 12340102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
  • Includes drop detector heads, dispense needles, collection plates, and a multiple column adapter
  • Vessel Type is Cavities
  • Purification Technique is HPLC
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2.5 mL Cavities
Quantità 100 Pk.
N. di posizioni 80