Learn More
Gilson™ 80 Position Rack
Codice prodotto. 16696105 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 x 65/100 mm Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 16696105
Marca: Gilson™ 12240101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These racks are for use with the FC203B and FC204 Fraction Collectors.
  • HPLC Purification Technique
  • Fraction Collector Racks
Specifica
Descrizione Code 1
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13 x 65/100 mm Vial
N. di posizioni 80