Learn More
Cytiva 850-DS PVDF 8-Channel Filter Plates
Used for filtering purposes.
680.00€
Specifica
Materiale | PVDF |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Filtering |
Quantità | 50/Pk. |
Tipo | 850-DS PVDF 8-Channel Filter Plates |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15651067
|
Cytiva
7707-3700 |
0.2 μm |
680.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15661067
|
Cytiva
7707-3800 |
0.45 μm |
680.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Used for filtering purposes
Specifica
PVDF | |
Filtering | |
50/Pk. | |
850-DS PVDF 8-Channel Filter Plates |