Learn More
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 11702418 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Blue Transparent, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Red, White
Red-Orange, Transparent
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11702418
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide a secure leak-resistant seal.
  • Aluminum crimp seals with prefitted septa
  • Provide a secure leak-resistant seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm