Learn More
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red
Blue Transparent, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Red, White
Red-Orange, Transparent
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Unit Size:
pezzi 1000
Specifications
Specifications
| Material (Liner) | Natural Rubber/TEF |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Colore | Red-Orange, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Crimp Cap |