Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
Codice prodotto. 11563780
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μL
500 μL
550 μL
575 μL
600 μL
700 μL
775 μL
Stile della base:
Conical
Flat Base
Round Bottom
Quantità:
100
500
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 11563780
Marca: Thermo Scientific™ 08CRV(A)
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These high-quality amber glass 8mm crimp/snap top vials are ideal low-volume sample vials for 6mm, 7mm and 8mm autosampler trays.
These low-volume sample vials are ideal for 6mm, 7mm and 8mm autosampler trays. Choose from flat or conical base to maximize recovery needed for small-sample injections. Re-usable sleeves support the crimped, sealed vials in the correct position in autosampler carousels or in racks and allow movement of the vials as a unit to injection positions in both GC and HPLC autosamplers. Made of superior quality 51A amber (Type 1, Class B), these vials meet all requirements of US, EU and JPN Pharmacopia. Choose from Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM brands.
Choose the right vial for your needs
8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0.8mL Crimp Top Vial
Diametro (sistema metrico) apertura 8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 7 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 700 μL
Volume (sistema metrico) residuo <30 μL
Stile della base Round Bottom
Volume (sistema metrico) totale 700 μL
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 500
Tipo Crimp Top Vial
Dimensione chiusura 8 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 600μL