Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Assembled Amber Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 11975673
Click to view available options
Materiale chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11975673
Marca: Thermo Scientific™ C401317A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. It includes 100 amber vials pre-assembled with 100 screw thread caps and septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination. Each Thermo Scientific™ 8mm Amber Vial Convenience Kit includes 100 amber glass vials preassembled with 100 screw thread caps and septa. They are packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes: 
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Descrizione Amber Glass; PP Black Cap; Red PTFE/White Silicone septum; in storage tray
Colore Amber
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto Red PTFE/White Silicone
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No