Learn More
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler Inserts
Codice prodotto. 10330571
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
125 to 200 μL
175 µl
200 μL
200 µl
250 µl
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Vetro
Stile della base:
Conical
Conico
Fondo piatto
Polyspring
Quantità:
100
500
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Materiale Stile della base Quantità unitSize
10330571 200 µl Vetro Conical 100 pezzi 100
10119084 250 µl Vetro Fondo piatto 500 pezzi 500
10538215 200 µl Vetro Conical 100 pezzi 100
12470088 175 µl Polipropilene Polyspring 100 pezzi 100
12440088 200 µl Vetro Conico 100 pezzi 100
12450098 200 μL Vetro Conical 100 pezzi 100
10185482 125 to 200 μL Polietilene - 500 pezzi 500
10227672 250 µl Vetro Fondo piatto 1000 pezzi 1000
10728544 200 µl Vetro Conical 1000 pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10330571 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 401BS530
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 125μL to 200μL.
These clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes ranging from 125-200μL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifica
Descrizione Inserto Polyspring da 150 µl
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 200 µl
Stile Polyspring Pulled Point
Volume (sistema metrico) residuo 175 µl
Stile della base Conical
Volume (sistema metrico) totale 150 μL
Quantità 100
Volume (Metric) Usable 175 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiale ad apertura standard
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Altezza (sistema metrico) 29 mm
Product Type Autosampler Vial Insert