Learn More
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler Inserts
Codice prodotto. 10538215
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
125 to 200 μL
175 µl
200 μL
200 µl
250 µl
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Vetro
Stile della base:
Conical
Conico
Fondo piatto
Polyspring
Quantità:
100
500
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10538215
Marca: Thermo Scientific™ C4012530
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 125μL to 200μL.
These clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes ranging from 125-200μL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Inserto Polyspring da 150 µl
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 200 µl
Stile Polyspring Pulled Point
Volume (sistema metrico) residuo 175 µl
Stile della base Conical
Volume (sistema metrico) totale 150 μL
Altezza (sistema metrico) 29 mm
Quantità 100
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Tipo Autosampler Vial Insert
Volume (Metric) Usable 175 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiale ad apertura standard