Learn More
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler Inserts
Descrizione
These clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes ranging from 125-200μL.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifica
Specifica
| Descrizione | 150µL Polyspring Insert, silanized |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Stile | Polyspring Pulled Point |
| Volume (sistema metrico) residuo | 175 μL |
| Stile della base | Conical |
| Volume (sistema metrico) totale | 200 μL |
| Vedi altri risultati |