Learn More
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler Inserts
Descrizione
These clear glass or polypropylene inserts for 8mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes ranging from 125-200μL.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Specifica
Specifica
| Descrizione | Inserto Polyspring da 125 µl |
| Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) | 175 µl |
| Stile | Precision Point |
| Volume (sistema metrico) residuo | 125 µl |
| Stile della base | Polyspring |
| Volume (sistema metrico) totale | 175 μL |
| Vedi altri risultati |