Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Crimp Caps
Codice prodotto. 11508160
Click to view available options
Colore:
Argento (tappo), White, Red
Blu, Red
Blu, Red, Clear
Blue, Red
Clear
Rosso, Clear
Silver
Silver, Blue
Silver, Clear, Red
Silver, Red, Clear
Silver, Red, White
Silver, White
Setto:
Blue Silicone/PTFE
Blue Silicone/PTFE, Pre-slit
Blue Silicone/Red PTFE
Clear PTFE/Red Rubber
Integral Molded
Integral Molded, Pre-cut
None
Red Natural Rubber/Clear PTFE
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Silicone/PTFE (setti)
White Virgin PTFE, 0.01 in.
Materiale:
Alluminio
Alluminio, Aluminum
Alluminio, Rubber, Aluminum
Alluminio, Silicone, Aluminum
PTFE, Silicone, Aluminum
Polyethylene
Tipo:
Crimp Cap
Snap Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 11508160
Marca: Thermo Scientific™ 8ACTST1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
8mm Crimp Top Closures provide a leak-resistant seal, feature 4mm openings and are available with a variety of septa materials with and without liners.
These 8mm Crimp Top Closures feature convenient pre-assembled caps and septa. They provide a secure leak-resistant seal and minimize contamination from handling. 8mm Crimp Top closures feature 4mm openings and are available with a variety of septa materials with and without liners to match your chromatography needs. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Available in a variety of colors and septum types
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 8mm Crimp Cap, 4mm hole
Colore Silver, Red, White
Materiale Alluminio, Silicone, Aluminum
Setto Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Quantità 500
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Tipo Crimp Cap
Dimensione chiusura 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 mm Crimp Top Vials