Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Disponibili in numerosi modelli per soddisfare diverse applicazioni. I tappi e i setti preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
Marca:  Thermo Scientific™ C4013-63A
36.67 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 12490138
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Screw Thread Caps feature an 8-425 thread finish and are available in an assortment of styles to match your HPLC, GC or IC application needs. Convenient pre-assembled caps and septa minimize contamination from handling. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Open top caps can be used with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
  • PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
Specifica
Specifica
PP, Black; Red PTFE/White Silicone septum
PTFE, Silicone, Polypropylene
Red PTFE/White Silicone
1.30 mm
8 mm
Nero, Red, White
2 mL
100
Open Top Screw Cap with Flange
8-425 Standard Opening Screw Vials