Learn More
Thermo Scientific™ Setti per fiale da 8 mm per autocampionatore
Descrizione
I setti Thermo Scientific™ per i tappi a vite filettati da 8-425 sono in PTFE, in PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse applicazioni HPLC, GC e IC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
- PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
Specifica
Specifica
| Descrizione | 8mm Seal Silicone/PTFE |
| Colore | Blu |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Setto | Silicone/PTFE |
| Tipo di imballaggio | 1 pack of 500 |
| Durezza | 30 Shore |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.