Learn More
Thermo Scientific™ Setti per fiale da 8 mm per autocampionatore
Descrizione
I setti Thermo Scientific™ per i tappi a vite filettati da 8-425 sono in PTFE, in PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse applicazioni HPLC, GC e IC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
- PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septum for 8-425 Screw Caps |
| Colore | Blu |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Setto | Silicone/PTFE |
| Tipo di imballaggio | 1 pack of 500 |
| Durezza | 50 Shore |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.