Learn More
Thermo Scientific™ Setti per fiale da 8 mm per autocampionatore
Descrizione
I setti Thermo Scientific™ per i tappi a vite filettati da 8-425 sono in PTFE, in PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse applicazioni HPLC, GC e IC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- PTFE Disk septa are chemically inert
- PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
Specifica
Specifica
| Descrizione | Septum for 8-425 Screw Caps |
| Colore | Ivory, Red |
| Materiale | PTFE, Rubber |
| Pre-intagliato | Yes |
| Durezza | 45 °shore |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.0 mm |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Tipo | Septa |
| Dimensione chiusura | 8-425 |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.