Learn More
Thermo Scientific™ Setti per fiale da 8 mm per autocampionatore
I setti dei tappi a vite 8-425 sono realizzati in PTFE, PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse esigenze.
Marca: Thermo Scientific™ C4013-32
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
I setti Thermo Scientific™ per i tappi a vite filettati da 8-425 sono in PTFE, in PTFE/gomma o in PTFE/silicone per soddisfare le più diverse applicazioni HPLC, GC e IC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- PTFE Disk septa are chemically inert
- PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
Specifica
Septum for 8-425 Screw Caps | |
PTFE, Silicone | |
Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit Septum | |
100 | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) | |
8-425 |
Blue, White | |
Yes | |
55 °shore | |
0.9 mm | |
Septa | |
13 to 425 Screw Cap |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.