Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 8 mm
Codice prodotto. 10466844
Click to view available options
Descrizione:
2mL Clear Glass
2mL Clear Glass I-D; GPI 8-425 thread finish; Standard opening
2mL Clear Glass; Clear; GPI 8-425 thread finish; Standard opening
8-425 Screw Thread Vial
Clear
Flacone con filettatura 8-425
Dimensione chiusura:
8-425
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10466844
Marca: Thermo Scientific™ C40131W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Queste fiale da 8 mm hanno una filettatura di 8-425. In vetro di alta qualità, compatibili con numerosi modelli di autocampionatore.
Compatibili con un'ampia gamma di autocampionatori, queste fiale in vetro trasparente Thermo Scientific™ da 8 mm sono caratterizzate da una filettatura 8-425. Mantenendo le dimensioni esterne standard, i volumi interni di queste fiale variano da sotto i 300 μl a 2 ml. In vetro borosilicato trasparente di qualità superiore, con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, National™ e Chromacol™.
Choose the right vial for your needs
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point insert minimizes residual sample loss
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2mL Clear Glass I-D; GPI 8-425 thread finish; Standard opening
Diametro (sistema metrico) apertura 8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Stile Screw Thread Vial with Standard Opening
Volume (sistema metrico) residuo <170μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.8 mL
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100/Pk.
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.