Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 8 mm
Codice prodotto. 11513680
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
2mL Clear Glass
2mL Clear Glass I-D; GPI 8-425 thread finish; Standard opening
2mL Clear Glass; Clear; GPI 8-425 thread finish; Standard opening
8-425 Screw Thread Vial
Clear
Flacone con filettatura 8-425
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Marking Spot unitSize
11513680 Flacone con filettatura 8-425 pezzi 500
10236703 8-425 Screw Thread Vial pezzi 100
10466844 2mL Clear Glass I-D; GPI 8-425 thread finish; Standard opening pezzi 100
11999197 2mL Clear Glass; Clear; GPI 8-425 thread finish; Standard opening No pezzi 100
12430108 2mL Clear Glass No pezzi 1000
12698655 Clear No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11513680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 2SV
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Queste fiale da 8 mm hanno una filettatura di 8-425. In vetro di alta qualità, compatibili con numerosi modelli di autocampionatore.
Compatibili con un'ampia gamma di autocampionatori, queste fiale in vetro trasparente Thermo Scientific™ da 8 mm sono caratterizzate da una filettatura 8-425. Mantenendo le dimensioni esterne standard, i volumi interni di queste fiale variano da sotto i 300 μl a 2 ml. In vetro borosilicato trasparente di qualità superiore, con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, National™ e Chromacol™.
Scegli la fiala più adatta alle tue esigenze
  • Le fiale per microcampionamento a elevato recupero consentono la massima estrazione del campione senza necessità di inserti di separazione
  • L'etichetta scrivibile fornita su alcune provette consente di identificare il campione e il volume
  • Il vetro silanizzato (disattivato) opzionale permette il massimo recupero dei composti polari, labili o a interazione con l'OH
Scegli l'inserto più adatto alle tue esigenze
  • Gli inserti Polyspring si allineano automaticamente e offrono un cuscinetto rispetto al contatto con l'ago
  • L'inserto con punto di precisione riduce al minimo la perdita di campione residuo
  • Gli inserti con punta allungata rappresentano un'alternativa economica per applicazioni semplici
Compatibilità con autocampionatori*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Autocampionatore Thermo Scientific™ Surveyor LC
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, consultare il catalogo delle colonne e dei materiali di consumo Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flacone con filettatura 8-425
Diametro (sistema metrico) apertura 8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 2.0 ml
Volume (sistema metrico) residuo <170 μl
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 500/Pk.
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type Screw Thread Vial
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.