Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 8 mm
Descrizione
Compatibili con un'ampia gamma di autocampionatori, queste fiale in vetro trasparente Thermo Scientific™ da 8 mm sono caratterizzate da una filettatura 8-425. Mantenendo le dimensioni esterne standard, i volumi interni di queste fiale variano da sotto i 300 μl a 2 ml. In vetro borosilicato trasparente di qualità superiore, con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A), soddisfano tutti i requisiti della farmacopea USA, UE, JPN. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, National™ e Chromacol™.
- Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
- Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
- Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
- Precision point insert minimizes residual sample loss
- Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
- Thermo Scientific™ Accela™
- Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Clear |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 8 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Silanized Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Volume (sistema metrico) residuo | <170μL |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Volume (sistema metrico) totale | 2 mL |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.