Learn More
Fisherbrand™ 8mm Glass Crimp Neck Vial
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.26 mL
0.35 mL
0.6 mL
0.64 mL
0.9 mL
1.2 mL
1.3 mL
Colore:
Amber
Clear
Stile della base:
Conical
Conical Bottom
Fondo piatto
Round Bottom
Altezza (sistema metrico):
30 mm
31.5 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8.2 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <20 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1.00 mL |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Vedi altri risultati |