Learn More
Fisherbrand™ 8mm Glass Crimp Neck Vial
Codice prodotto. 11722408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.26 mL
0.35 mL
0.6 mL
0.64 mL
0.9 mL
1.2 mL
1.3 mL
Colore:
Amber
Clear
Stile della base:
Conical
Conical Bottom
Fondo piatto
Round Bottom
Altezza (sistema metrico):
30 mm
31.5 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11722408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be closed with 8mm Aluminum Caps, 9mm PE-Caps or with 8mm Push-On Caps.
  • Available in different volumes
  • Flat, round or conical bottom
  • Clear or amber glass
  • For almost all autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro-Vial
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 5.5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.26 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <3 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Stile della base Conical Bottom
Altezza (sistema metrico) 31.5 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND8
Marking Spot No