Learn More
Fisherbrand™ 8mm Glass Crimp Neck Vial
Codice prodotto. 11792408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.26 mL
0.35 mL
0.6 mL
0.64 mL
0.9 mL
1.2 mL
1.3 mL
Colore:
Amber
Clear
Stile della base:
Conical
Conical Bottom
Fondo piatto
Round Bottom
Altezza (sistema metrico):
30 mm
31.5 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11792408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be closed with 8mm Aluminum Caps, 9mm PE-Caps or with 8mm Push-On Caps.
  • Available in different volumes
  • Flat, round or conical bottom
  • Clear or amber glass
  • For almost all autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro-Vial
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 7 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.6 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Capsula
Volume (sistema metrico) residuo <3 μL
Stile della base Conical
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND8
Marking Spot No