Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Non-Assembled Amber Screw Thread Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. p-6062380
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12470108
Marca: Thermo Scientific™ C401317
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
8mm Amber Vial Convenience Kits save time and reduce the risk of contamination. Each kit includes 100 vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 8mm Amber Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Two-compartment, see-through benchtop storage tray
  • Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
Includes: 
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Descrizione Vials: Amber Glass; Closure: Black; Septa: Red PTFE/White Silicone
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto Red PTFE/White Silicone
Include Vial: C4013-2, Closure: C4013-60A
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top, 5.5 mm hole
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Unassembled Screw Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 8-425 mm