Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 8 mm, nero, foro centrale, filettatura 8-425, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Black
Cream, Red, Black
Dark Blue, White, Black
Gray, Red, Black
Red, White, Black
Red-Orange, Transparent, Black
Rosso, Bianco, Nero
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 5.3 mm |
| Colore | Red, White, Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Pre-intagliato | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Tipo | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |