Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 8-425 thread, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Blue Transparent, White, Black |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Product Type | Screw Cap |