Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Pink, Center hole, 8-425 thread, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Pink
Red, White, Pink
Red-Orange, Transparent, Pink
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Red, White, Pink |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Setto | 100 |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 8-425 |