Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Pink, Center hole, 8-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 13475499 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Pink
Red, White, Pink
Red-Orange, Transparent, Pink
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 13475499
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Pink
  • Center hole
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Red, White, Pink
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato Yes
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Screw Cap
Dimensione chiusura 8-425