Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm
Codice prodotto. 12970871 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12970871
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Amber
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.9 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo 1st Hydrolytic Class
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot