Learn More
Fisherbrand™ 8mm Vial Kit, 8-425 thread, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole
Codice prodotto. 10336202 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10336202
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.9 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No