Learn More
Fisherbrand™ 8mm Vial Kit, 8-425 thread, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole
Codice prodotto. 12950871 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12950871
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) PTFE Virginal
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.9 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo 1st Hydrolytic Class
Dimensione chiusura 8-425
Marking Spot No